Merck
AMBH2D6F6F43
Ambeed, Inc.
3-Bromoquinolin-8-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.07
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3-bromo-8-quinolinamine
Inchi Code
1S/C9H7BrN2/c10-7-4-6-2-1-3-8(11)9(6)12-5-7/h1-5H,11H2
Klucz InChI
NDROWMOVSVLHDO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/139399-67-0.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)