Merck
AMBH2D6F6E35
Ambeed, Inc.
3-Chloro-6-hydroxypicolinic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.56
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3-chloro-6-hydroxy-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H4ClNO3/c7-3-1-2-4(9)8-5(3)6(10)11/h1-2H,(H,8,9)(H,10,11)
Klucz InChI
BTAGJDZXVOQNNP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1263280-37-0.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)