Merck
AMBH2D6F6D2C
Ambeed, Inc.
6-Bromo-4-methoxypyrazolo[1,5-a]pyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.06
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
6-bromopyrazolo[1,5-a]pyridin-4-yl methyl ether
Inchi Code
1S/C8H7BrN2O/c1-12-8-4-6(9)5-11-7(8)2-3-10-11/h2-5H,1H3
Klucz InChI
ARTWAYAZELEWIT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1207557-36-5.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)