Merck
AMBH2D6F6D1B
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (2-bromothiophen-3-yl)carbamate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.17
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
tert-butyl 2-bromo-3-thienylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H12BrNO2S/c1-9(2,3)13-8(12)11-6-4-5-14-7(6)10/h4-5H,1-3H3,(H,11,12)
Klucz InChI
UCPJQSLSJLTVND-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/21483-64-7.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)