Merck
AMBH2D6F6CD3
Ambeed, Inc.
2-(4-Bromo-2,5-difluorophenyl)acetic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.03
Numer MDL:
Iupac Name
(4-bromo-2,5-difluorophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H5BrF2O2/c9-5-3-6(10)4(1-7(5)11)2-8(12)13/h1,3H,2H2,(H,12,13)
Klucz InChI
PFORRJHNRGZDKP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/871035-64-2.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/871035-64-2.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)