Kluczowe dokumenty
AMBH2D6F6C89
Ambeed, Inc.
2-(4-Boronophenyl)acetic acid
About This Item
Iupac Name
[4-(dihydroxyboryl)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C8H9BO4/c10-8(11)5-6-1-3-7(4-2-6)9(12)13/h1-4,12-13H,5H2,(H,10,11)
Klucz InChI
NFGJQVPDPIGBJE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/90111-58-3.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)