Merck
AMBH2D6F6BF1
Ambeed, Inc.
2-Aminopropanenitrile hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.55
Numer MDL:
Iupac Name
2-aminopropanenitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H6N2.ClH/c1-3(5)2-4;/h3H,5H2,1H3;1H
Klucz InChI
WJGQCCPNVRCAQI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/72187-91-8.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/72187-91-8.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)