Merck
AMBH2D6F6B5A
Ambeed, Inc.
5-Fluoropicolinohydrazide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.13
Numer MDL:
Iupac Name
5-fluoro-2-pyridinecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C6H6FN3O/c7-4-1-2-5(9-3-4)6(11)10-8/h1-3H,8H2,(H,10,11)
Klucz InChI
ONIQAPTYIHXUFI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1254073-41-0.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)