Merck
AMBH2D6F6AB3
Ambeed, Inc.
Methyl 4-amino-6-methylnicotinate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.18
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 4-amino-6-methylnicotinate
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c1-5-3-7(9)6(4-10-5)8(11)12-2/h3-4H,1-2H3,(H2,9,10)
Klucz InChI
PVOKIMNZYVHOJH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/886372-01-6.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)