Merck
AMBH2D6F685E
Ambeed, Inc.
7-Amino-4-methyl-1H-indole-3-carbonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.2
Numer MDL:
Iupac Name
7-amino-4-methyl-1H-indole-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C10H9N3/c1-6-2-3-8(12)10-9(6)7(4-11)5-13-10/h2-3,5,13H,12H2,1H3
Klucz InChI
SHVBJIBHAKCNMY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/289483-87-0.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)