Merck
AMBH2D6F5B3B
Ambeed, Inc.
(6-Cyanopyridin-3-yl)boronic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.93
Numer MDL:
Iupac Name
6-cyano-3-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H5BN2O2/c8-3-6-2-1-5(4-9-6)7(10)11/h1-2,4,10-11H
Klucz InChI
JRWBBVDYZMMZOH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1011722-07-8.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)