Merck
AMBH2D6F5A08
Ambeed, Inc.
2-Amino-5-bromo-4-chlorobenzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.48
Numer MDL:
Iupac Name
2-amino-5-bromo-4-chlorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H5BrClNO2/c8-4-1-3(7(11)12)6(10)2-5(4)9/h1-2H,10H2,(H,11,12)
Klucz InChI
TUDNMLBIHIWVJM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/50419-88-0.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)