Merck
AMBH2D6F58DF
Ambeed, Inc.
Methyl 3H-imidazo[4,5-c]pyridine-6-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.16
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 3H-imidazo[4,5-c]pyridine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H7N3O2/c1-13-8(12)6-2-5-7(3-9-6)11-4-10-5/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
PTZVKSLCCQTAJE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/82523-07-7.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)