Merck
AMBH2D6F586E
Ambeed, Inc.
2-Amino-6-chloronicotinonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.57
Numer MDL:
Iupac Name
2-amino-6-chloronicotinonitrile
Inchi Code
1S/C6H4ClN3/c7-5-2-1-4(3-8)6(9)10-5/h1-2H,(H2,9,10)
Klucz InChI
DRPHIMYWMOWYFI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/52471-07-5.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)