Merck
AMBH2D6F5840
Ambeed, Inc.
2-Methoxy-4-(methylsulfonyl)aniline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.25
Numer MDL:
Iupac Name
2-methoxy-4-(methylsulfonyl)aniline
Inchi Code
1S/C8H11NO3S/c1-12-8-5-6(13(2,10)11)3-4-7(8)9/h3-5H,9H2,1-2H3
Klucz InChI
FBZRMLLLOMNOLJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/41608-73-5.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)