Merck
AMBH2D6F57FF
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-mercaptobenzothiazole
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.15
Numer MDL:
Iupac Name
5-bromo-1,3-benzothiazole-2-thiol
Inchi Code
1S/C7H4BrNS2/c8-4-1-2-6-5(3-4)9-7(10)11-6/h1-3H,(H,9,10)
Klucz InChI
OKHQGCOLOHTELL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/71216-20-1.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)