Merck
AMBH2D6F57F6
Ambeed, Inc.
Methyl 2-chlorooxazole-5-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.54
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
methyl 2-chloro-1,3-oxazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C5H4ClNO3/c1-9-4(8)3-2-7-5(6)10-3/h2H,1H3
Klucz InChI
KUCMDJWRQCMWPH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/934236-41-6.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)