Merck
AMBH2D6F57BF
Ambeed, Inc.
5-Chloro-2-ethynylpyrimidine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.56
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
5-chloro-2-ethynylpyrimidine
Inchi Code
1S/C6H3ClN2/c1-2-6-8-3-5(7)4-9-6/h1,3-4H
Klucz InChI
LTPMEHQKKDZOOH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1196156-95-2.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)