Merck
AMBH2D6F578B
Ambeed, Inc.
tert-butyl N-{2-azaspiro[3.3]heptan-6-yl}carbamate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.29
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
tert-butyl 2-azaspiro[3.3]hept-6-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H20N2O2/c1-10(2,3)15-9(14)13-8-4-11(5-8)6-12-7-11/h8,12H,4-7H2,1-3H3,(H,13,14)
Klucz InChI
CBYPCXLWNJUVLF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1118786-85-8.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)