Merck
AMBH2D6F568A
Ambeed, Inc.
Methyl 6-chloro-4-methylpicolinate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.61
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 6-chloro-4-methyl-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H8ClNO2/c1-5-3-6(8(11)12-2)10-7(9)4-5/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
RSVVRJLGYCOGDB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1186605-87-7.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)