Merck
AMBH2D6F520C
Ambeed, Inc.
6-Chloro-2-methylpyrimidine-4,5-diamine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.59
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
6-chloro-2-methyl-4,5-pyrimidinediamine
Inchi Code
1S/C5H7ClN4/c1-2-9-4(6)3(7)5(8)10-2/h7H2,1H3,(H2,8,9,10)
Klucz InChI
SGPFPRGCGZLZPP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/933-80-2.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)