Merck
AMBH2D6F51C1
Ambeed, Inc.
5-Methylindolin-2-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.18
Numer MDL:
Iupac Name
5-methyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Inchi Code
1S/C9H9NO/c1-6-2-3-8-7(4-6)5-9(11)10-8/h2-5,10-11H,1H3
Klucz InChI
KBBDUPKZGJIDIH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3484-35-3.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)