Merck
AMBH2D6F510F
Ambeed, Inc.
Ethyl 1H-indole-7-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.21
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
ethyl 1H-indole-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H11NO2/c1-2-14-11(13)9-5-3-4-8-6-7-12-10(8)9/h3-7,12H,2H2,1H3
Klucz InChI
WZXGOHXFXHUJLR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/205873-58-1.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)