Merck
AMBH2D6F502F
Ambeed, Inc.
2-(tert-Butyl)isonicotinic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.22
Numer MDL:
Iupac Name
2-tert-butylisonicotinic acid
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c1-10(2,3)8-6-7(9(12)13)4-5-11-8/h4-6H,1-3H3,(H,12,13)
Klucz InChI
ZVXZKPSVWZIJNW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/91940-84-0.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)