Merck
AMBH2D6F4FF1
Ambeed, Inc.
6-Bromo-2-chloro-1,8-naphthyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.49
Numer MDL:
Iupac Name
6-bromo-2-chloro[1,8]naphthyridine
Inchi Code
1S/C8H4BrClN2/c9-6-3-5-1-2-7(10)12-8(5)11-4-6/h1-4H
Klucz InChI
KXSBJEOTLVRREX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/902837-40-5.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)