Merck
AMBH2D6F4EAA
Ambeed, Inc.
2-Amino-4-bromo-5-fluorophenol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.01
Numer MDL:
Iupac Name
2-amino-4-bromo-5-fluorophenol
Inchi Code
1S/C6H5BrFNO/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2,10H,9H2
Klucz InChI
MGQHWQPZDBGSTR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1016234-89-1.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)