Merck
AMBH2D6F4DA3
Ambeed, Inc.
(2-Fluoro-4-hydroxyphenyl)boronic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.92
Numer MDL:
Iupac Name
2-fluoro-4-hydroxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H6BFO3/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10)11/h1-3,9-11H
Klucz InChI
RARYKHVUFJIGKT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1376989-43-3.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1376989-43-3.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)