Merck
AMBH2D6F4D9F
Ambeed, Inc.
2-Chloro-4,6-difluorobenzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.55
Numer MDL:
Iupac Name
2-chloro-4,6-difluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3ClF2O2/c8-4-1-3(9)2-5(10)6(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
Klucz InChI
SHCCCLQAWAYTLM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1242339-67-8.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)