Merck
AMBH2D6F4B4B
Ambeed, Inc.
4-Chloro-2-nitro-1-(trifluoromethoxy)benzene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.55
Numer MDL:
Iupac Name
4-chloro-2-nitro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C7H3ClF3NO3/c8-4-1-2-6(15-7(9,10)11)5(3-4)12(13)14/h1-3H
Klucz InChI
HJUSPAGBVDNGSB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/448-38-4.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)