Merck
AMBH2D6F4B44
Ambeed, Inc.
Methyl 3-bromo-2-methyl-5-nitrobenzoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.07
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 3-bromo-2-methyl-5-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C9H8BrNO4/c1-5-7(9(12)15-2)3-6(11(13)14)4-8(5)10/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
KHYSOGYKNCNXIS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/885519-05-1.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)