Merck
AMBH2D6F4A60
Ambeed, Inc.
4-Chloro-6-hydroxynicotinic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.56
Numer MDL:
Iupac Name
4-chloro-6-hydroxynicotinic acid
Inchi Code
1S/C6H4ClNO3/c7-4-1-5(9)8-2-3(4)6(10)11/h1-2H,(H,8,9)(H,10,11)
Klucz InChI
VHAMXXDHIPPOHE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/73038-85-4.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)