Merck
AMBH2D6F4A4C
Ambeed, Inc.
4-Methoxy-N-(4-methoxyphenyl)-N-phenylaniline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
305.38
Numer MDL:
Iupac Name
4-methoxy-N-(4-methoxyphenyl)-N-phenylaniline
Inchi Code
1S/C20H19NO2/c1-22-19-12-8-17(9-13-19)21(16-6-4-3-5-7-16)18-10-14-20(23-2)15-11-18/h3-15H,1-2H3
Klucz InChI
ZJPTYHDCQPDNBH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/20440-94-2.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)