Merck
AMBH2D6F4975
Ambeed, Inc.
3-Oxoisoindoline-5-carbonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.16
Numer MDL:
Iupac Name
3-oxo-5-isoindolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C9H6N2O/c10-4-6-1-2-7-5-11-9(12)8(7)3-6/h1-3H,5H2,(H,11,12)
Klucz InChI
OBXKDLJQBYJDHR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1261726-80-0.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)