Merck
AMBH2D6F4413
Ambeed, Inc.
2-Amino-4-bromo-6-chlorophenol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.47
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-amino-4-bromo-6-chlorophenol
Inchi Code
1S/C6H5BrClNO/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H,9H2
Klucz InChI
HYCUENMUMRTVQV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/855836-14-5.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/855836-14-5.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)