Merck
AMBH2D6F43D2
Ambeed, Inc.
2,6-Difluoro-4-methylbenzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.13
Numer MDL:
Iupac Name
2,6-difluoro-4-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6F2O2/c1-4-2-5(9)7(8(11)12)6(10)3-4/h2-3H,1H3,(H,11,12)
Klucz InChI
NSHGGEJETYWOKY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1201597-23-0.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)