Merck
AMBH2D6F41AB
Ambeed, Inc.
2-(4-Fluorophenyl)thiophene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.23
Numer MDL:
Iupac Name
2-(4-fluorophenyl)thiophene
Inchi Code
1S/C10H7FS/c11-9-5-3-8(4-6-9)10-2-1-7-12-10/h1-7H
Klucz InChI
PURJRGMZIKXDMW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/58861-48-6.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)