Merck
AMBH2D6F4149
Ambeed, Inc.
1-(2-Hydroxy-6-methylphenyl)ethanone
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.18
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
1-(2-hydroxy-6-methylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H10O2/c1-6-4-3-5-8(11)9(6)7(2)10/h3-5,11H,1-2H3
Klucz InChI
ZFUSOVIZZGBORZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Gray to Pale-yellow to Yellow Solid or Liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/41085-27-2.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)