Merck
AMBH2D6F4120
Ambeed, Inc.
4,7-Diazaspiro[2.5]octane dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.1
Numer MDL:
Iupac Name
4,7-diazaspiro[2.5]octane dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12N2.2ClH/c1-2-6(1)5-7-3-4-8-6;;/h7-8H,1-5H2;2*1H
Klucz InChI
MWCKCAQLDIGIMK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/145122-56-1.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)