Merck
AMBH2D6F40E2
Ambeed, Inc.
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.12
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H5F3O3/c9-8(10,11)4-1-2-6(12)5(3-4)7(13)14/h1-3,12H,(H,13,14)
Klucz InChI
YQDOJQUHDQGQPH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/79427-88-6.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)