Merck
AMBH2D6F40D3
Ambeed, Inc.
2,5-Dibromothiophene-3-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.94
Numer MDL:
Iupac Name
2,5-dibromo-3-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H2Br2O2S/c6-3-1-2(5(8)9)4(7)10-3/h1H,(H,8,9)
Klucz InChI
PZBUYFPAASJYSI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7311-70-8.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)