Merck
AMBH2D6F40C8
Ambeed, Inc.
(5-Methyl-1H-indazol-4-yl)boronic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.98
Numer MDL:
Iupac Name
5-methyl-1H-indazol-4-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H9BN2O2/c1-5-2-3-7-6(4-10-11-7)8(5)9(12)13/h2-4,12-13H,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
HRURFOBSNYPWDM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1245816-10-7.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)