Merck
AMBH2D6F4036
Ambeed, Inc.
Methyl 6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.07
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O2/c1-14-9(13)7-4-6(10)5-12-3-2-11-8(7)12/h2-5H,1H3
Klucz InChI
HVNRXVYXTRSZKM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/908581-18-0.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)