Merck
AMBH2D6F3FDE
Ambeed, Inc.
1-tert-Butyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.2
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
1-tert-butyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H12N2O2/c1-8(2,3)10-5-6(4-9-10)7(11)12/h4-5H,1-3H3,(H,11,12)
Klucz InChI
UQRFFZHSJYVBMX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/950858-65-8.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)