Merck
AMBH2D6F3F7D
Ambeed, Inc.
Methyl 5-fluoro-2-iodobenzoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.04
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
methyl 5-fluoro-2-iodobenzoate
Inchi Code
1S/C8H6FIO2/c1-12-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10/h2-4H,1H3
Klucz InChI
BRUNIDAHRLZQOH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1202897-48-0.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)