Merck
AMBH2D6F3F0A
Ambeed, Inc.
1-Boc-3-(methoxy)azetidine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.24
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
tert-butyl 3-methoxy-1-azetidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C9H17NO3/c1-9(2,3)13-8(11)10-5-7(6-10)12-4/h7H,5-6H2,1-4H3
Klucz InChI
ZENIBVFXWKRVMK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/429669-07-8.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/429669-07-8.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)