Merck
AMBH2D6F3825
Ambeed, Inc.
(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)acetic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.17
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
(2-fluoro-6-methoxyphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H9FO3/c1-13-8-4-2-3-7(10)6(8)5-9(11)12/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12)
Klucz InChI
SXCFMVORODAUBP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/500912-19-6.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)