Merck
AMBH2D6F37F0
Ambeed, Inc.
4-Iodo-1-(tetrahydropyran-2-yl)-1H-pyrazole
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.09
Numer MDL:
Iupac Name
4-iodo-1-tetrahydro-2H-pyran-2-yl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C8H11IN2O/c9-7-5-10-11(6-7)8-3-1-2-4-12-8/h5-6,8H,1-4H2
Klucz InChI
XOMUJCQTYLHICW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/938066-17-2.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)