Merck
AMBH2D6F375F
Ambeed, Inc.
tert-Butyl piperidin-4-ylcarbamate hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.74
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-piperidinylcarbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H20N2O2.ClH/c1-10(2,3)14-9(13)12-8-4-6-11-7-5-8;/h8,11H,4-7H2,1-3H3,(H,12,13);1H
Klucz InChI
VVLJVJSHANVSGD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/179110-74-8.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/179110-74-8.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)