Merck
AMBH2D6F35AE
Ambeed, Inc.
5-(2-Methoxyethoxy)pyrazin-2-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.18
Numer MDL:
Iupac Name
5-(2-methoxyethoxy)-2-pyrazinamine
Inchi Code
1S/C7H11N3O2/c1-11-2-3-12-7-5-9-6(8)4-10-7/h4-5H,2-3H2,1H3,(H2,8,9)
Klucz InChI
HSTCWHJDAUIMAJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/710322-71-7.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)