Merck
AMBH2D6F3570
Ambeed, Inc.
2-Bromoimidazo[2,1-b][1,3,4]thiadiazole
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.05
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-bromoimidazo[2,1-b][1,3,4]thiadiazole
Inchi Code
1S/C4H2BrN3S/c5-3-7-8-2-1-6-4(8)9-3/h1-2H
Klucz InChI
JFHCFWOCRFEOAG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1137142-58-5.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)